Learn More
GVS PX5™™ Asamblea PAPR
Código de producto. 18439685
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18439685 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 18439685 Proveedor GVS N.º de proveedor 03801EUUK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1112.04€ / paquete de 1
    Ahorro 82.96€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El RPB PX5™ es un PAPR compacto y versátil que cambia la forma en que las personas experimentan el aire limpio y filtrado en múltiples industrias. El paquete incluye PX5™ , soporte de correa, correa FR, medidor de caudal, batería, cargador de batería y parachispas.
  • Protección de entrada: Certificado con clasificación IP65 en uso y certificado con clasificación IP67 con el kit de limpieza instalado.
  • Superficies elegantes y consideradas para facilitar la descontaminación.
  • Ligero: el sistema completo pesa solo 2,55 libras.
  • El PX5™ Distribuye estratégicamente su peso a través de su montaje vertical y se adapta a la espalda.
  • El PX5™ La unidad se puede quitar fácilmente del cinturón con el sistema de bloqueo de montaje.
  • La batería de iones de litio de larga duración dura más de 12 horas en la velocidad del ventilador 1 (baja), más de 9 horas en la velocidad del ventilador 2 (media) y más de 8 horas en la velocidad del ventilador 3 (alta).
  • La batería está sellada dentro de la unidad, por lo que no se desconectará ni se golpeará durante el funcionamiento.
  • El filtro HE elimina hasta el 99,97 % de partículas de hasta 0,12 micrones.
  • Gama de cartuchos/filtros de gas: Incluye cartuchos OV/AG/HE y Multi-Gas, y filtros A2P, ABE1P, ABEK1P.
  • Seguridad del filtro: La puerta del filtro no se puede montar en la unidad a menos que haya un filtro fijado en su lugar.
  • La interfaz de usuario LED indica el flujo de aire, la velocidad del ventilador y el nivel de batería.
  • Alarma: Las alarmas visuales, audibles y vibratorias alertan al usuario cuando el nivel de batería está bajo o cuando el flujo de aire cae por debajo de los requisitos mínimos debido a que es necesario reemplazar el filtro o a un flujo de aire obstruido.
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Kit de montaje de PAPR
Tamaño Talla única