Learn More
Gilson™ Conectores de PVDF
Código de producto. 12346112 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con D.I. de 1 a 2 mm, de 2 a 3 mm
Tubos con DI de 2 a 3 mm, de 2 a 3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12346112 Tubos con D.I. de 1 a 2 mm, de 2 a 3 mm paquete de 10
10729714 Tubos con DI de 2 a 3 mm, de 2 a 3 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12346112 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1179931
  • Estos productos son piezas de repuesto para sistemas de HPLC Gilson
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVDF
Para utilizar con Tubos con D.I. de 1 a 2 mm, de 2 a 3 mm
Cantidad de embalaje Conjunto de 10
Tipo de producto Conector