Learn More
Cole-Parmer™ Organizadores de contenedores de suministros abiertos
Código de producto. 11776118 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones totales:
10
13
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones totales Tamaño de la unidad
11776118 Blanco 10 cada uno
11787288 Azul 13 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11776118 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6352980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    379.37€ / paquete de 1
    Ahorro 14.63€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Organice los artículos sueltos para tenerlos a mano y realizar un inventario visual rápido con estos organizadores de contenedores de suministros abiertos.
  • El PVC resistente, liviano y resistente a los químicos es fácil de limpiar.
  • Colóquelos individualmente o de extremo a extremo a lo largo del banco.
  • Suministro de 4 contenedores
    • Mide 5,7 in de ancho
    • El estante superior mide 8 in de profundidad.
    • Las dimensiones generales son 24 in. Ancho x 12 in. Alto x 10,5 in profundidad
    • Blanco
  • Suministro de 5 contenedores
    • Dos contenedores inferiores grandes miden 5,5 in de ancho.
    • Los tres contenedores intermedios miden 3,7 in. Ancho; el estante superior mide 6 in de profundidad.
    • Las dimensiones generales son 12 in. Ancho x 16 in. Alto x 10,5 in profundidad
    • Blanco
  • Suministro de 10 contenedores
    • Cuatro contenedores inferiores grandes miden 5,7 in de ancho.
    • Los seis contenedores intermedios miden 3,8 in de ancho.
    • El estante superior mide 6 in de profundidad.
    • Las dimensiones generales son 24 in. Ancho x 16 in. Alto x 10,75 in profundidad
    • Blanco
  • Suministro de 13 contenedores
    • Tres contenedores inferiores grandes miden 3,7 in de ancho.
    • Los cuatro contenedores centrales miden 2,7 in de ancho.
    • Los seis contenedores en la parte superior miden 1,7 in de ancho.
    • Las dimensiones generales son 12 in. Ancho x 12 in. Alto x 7,5 in profundidad
    • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto Organizador
Color Blanco
Fondo (imperial) 10,75 in
Fondo (métrico) 27.3 cm
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 40.6 cm
Longitud (imperial) 61 cm
Longitud (métrico) 24 in
Posiciones totales 10
Anchura (imperial) 5,7 in
Anchura (métrico) 14.5 cm
Material PVC