Learn More
PURUS™ Alfombrillas de 60 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15381992 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 pulg
36 x 36 in
36 x 45 in
Revestimiento de superficie:
Adherencia estándar
Gran adherencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Revestimiento de superficie unitSize
15381992 Blanco 36 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15311982 Gris 26 x 45 pulg Adherencia estándar paquete de 4
15763619 Blanco 24 x 30 in Adherencia estándar paquete de 4
15361992 Azul 36 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15311962 Azul 18 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15321962 Gris 18 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15371962 Azul 18 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15381962 Gris 18 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15743619 Azul 24 x 30 in Adherencia estándar paquete de 4
15753619 Gris 24 x 30 in Adherencia estándar paquete de 4
15391962 Blanco 18 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15331972 Azul 24 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15341972 Gris 24 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15351972 Blanco 24 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15381972 Azul 26 x 45 pulg Adherencia estándar paquete de 4
15321982 Blanco 26 x 45 pulg Adherencia estándar paquete de 4
15381982 Azul 36 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15371992 Gris 36 x 45 in Adherencia estándar paquete de 4
15331962 Blanco 18 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15391992 Blanco 36 x 45 in Gran adherencia paquete de 4
15391982 Gris 36 x 36 in Adherencia estándar paquete de 4
15391972 Azul 26 x 45 pulg Gran adherencia paquete de 4
15331982 Blanco 26 x 45 pulg Gran adherencia paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15381992 Supplier PURUS™ Supplier No. PS 3645 64 W
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
  • Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
  • Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
  • Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
  • Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Specifications
Certificaciones/conformidad Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Dimensiones (L x An) 36 x 45 in
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Cantidad 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Adherencia estándar
Grosor (imperial) Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Grosor (métrico) Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm
Color Blanco
Material Mezcla de LDPE