Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Alfombrillas de suelo
- Alfombrillas para entornos controlados
- PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
PURUS™ Alfombrillas de 30 capas para el control de la contaminación EnviroTack™
Código de producto. 15351962
Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Transparente
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
18 x 45 in
24 x 30 in
24 x 36 in
26 x 45 pulg
36 x 36 in
36 x 45 in
36 x 60 in
Revestimiento de superficie:
Adherencia estándar
Gran adherencia
Cantidad:
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
30 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Dimensiones (L x An) | Revestimiento de superficie | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15351962 | Gris | 18 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15713619 | Transparente | 24 x 30 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15361972 | Azul | 26 x 45 pulg | Gran adherencia | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 13410329 | Azul | 26 x 45 pulg | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15321992 | Azul | 36 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15391952 | Gris | 18 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15301962 | Blanco | 18 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361962 | Blanco | 18 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15381952 | Azul | 18 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341962 | Azul | 18 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15733619 | Blanco | 24 x 30 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15703619 | Azul | 24 x 30 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15301972 | Azul | 24 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15321972 | Blanco | 24 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15371972 | Gris | 26 x 45 pulg | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15351982 | Azul | 36 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15361982 | Gris | 36 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341992 | Gris | 36 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15302002 | Azul | 36 x 60 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15371982 | Blanco | 36 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15322002 | Gris | 36 x 60 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15332002 | Blanco | 36 x 60 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15763599 | Blanco | 18 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15351992 | Blanco | 36 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15341982 | Azul | 36 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 13400329 | Blanco | 26 x 45 pulg | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15311992 | Gris | 36 x 45 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15311972 | Gris | 24 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja | paquete de 8 |
| 15753599 | Gris | 18 x 36 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
| 15723619 | Gris | 24 x 30 in | Adherencia estándar | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | paquete de 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15351962
Proveedor
PURUS™
N.º de proveedor
PS 1845 38 G
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
159.93€
117.83€ / paquete de 8
Ahorro 42.10€
26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
106.05 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces, ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 45 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
| Cantidad | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adherencia estándar |
| Grosor (imperial) | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |
| Grosor (métrico) | Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm |
| Color | Gris |
| Material | Mezcla de LDPE |
| Tipo | Alfombra de control de contaminación |