Learn More
Brand™ Detergentes desinfectantes Pursept-A Xpress
Código de producto. 10394741 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1L
5L
Tipo de recipiente:
Frasco
Lata
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente unitSize
10394741 5L Lata 5 litros
11814110 1L Frasco 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10394741 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 44835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Desinfecta en solo 15 segundos. Los detergentes desinfectantes para superficies BRAND™ Pursept™ A Xpress son eficaces frente a bacterias y hongos con poca carga orgánica con mecánicas. Eficacia virucida limitada, incluidos VIH, VHB y VHC tras unos 15 segundos.
Desinfecta en solo 15 segundos. Atomizador de bomba rellenable sin gas. Fragancia agradable y fresca.
  • Probado según DGHM/VAH y de conformidad con RKI, con aplicación sin aerosoles (toallitas desinfectantes).
  •  
Ingredientes:
100 g de Pursept™ A Xpress contienen: 55 g de etanol, 0,03 g de n-alquil-aminopropil-glicina, agentes auxiliares.
Especificaciones químicas y físicas:
  • Líquido transparente incoloro,
  • Densidad: 0,9 g/ml aprox.; valor de pH: 7.5 aprox.
Eficacia microbiológica de la solución de trabajo sin diluir:
  • Desinfección de superficies: Bacterias y hongos con poca carga orgánica con mecánicas de acuerdo con las directivas DGHM/VAH: 15 segundos.
  • Eficacia virucida limitada* (incl. VIH, VHB, VHC): 15 segundos.
  • Eficacia contra TbB: 30 segundos.
* Según la recomendación de RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente desinfectante
Formulario Líquido
pH 7,5
Aspecto Incolora
Certificaciones/conformidad Probado según DGHM/VAH y conformidad con RKI
Composición 100 g de Pursept™ A Xpress contienen: 55 g de etanol, 0,03 g de n-alquil-aminopropil-glicina, agentes auxiliares
Tipo de recipiente Lata
Para utilizar con (aplicación) Con aplicación sin aerosoles
Cantidad 3Pack
Volumen (métrico) 5L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pursept A Xpress
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol