Learn More
Descrizione
- Cumple con el estándar de referencia de agua, material de referencia de agua.
- Envasada en un recipiente de HDPE de 5 l
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Water |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Color | Transparente, sin color |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| % máx. CAS | 1 |
| Fórmula molecular | H2O |
| Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
| Grado | Purificado |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?