Learn More
Labconco™ Estación de eliminación de ropa de cama para animales pequeños PuriCare™
Código de producto. 15117314 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
HEPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
15117314 HEPA cada uno
1 options
Código de producto. 15117314 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3840020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La estación de eliminación de ropa de cama para animales pequeños PuriCare™ proporciona un sistema cómodo y móvil para la eliminación de la ropa de cama para animales pequeños. La estación de casi un metro (tres pies) de ancho se adapta fácilmente a espacios reducidos. La abertura de acceso es amplia y permite la libertad de movimiento. Alberga jaulas grandes y pequeñas.
La estación de casi un metro (tres pies) de ancho se adapta fácilmente a espacios reducidos. El acceso es amplio y permite la libertad de movimiento. El receptáculo grande alberga jaulas grandes de rata o hámster, así como jaulas de ratones más pequeñas. El contenedor grande de residuos tiene capacidad para bolsas de basura de tamaño estándar de 151,42 l (40 galones), lo que requiere una eliminación menos frecuente. La plataforma con ruedas se fija de forma segura al contenedor de residuos para facilitar el transporte.
La estación de eliminación de ropa de cama PuriCare™ protege al operador de las partículas en suspensión en el aire generadas durante la eliminación de las camas. El aire se absorbe desde la parte frontal de la carcasa, lo que evita que los aerosoles se liberen en la sala. Antes de abandonar la carcasa, el 100 % del aire pasa a través de un prefiltro que atrapa partículas grandes. A continuación, el aire pasa a través de un filtro de escape HEPA que protege el medio ambiente. Un filtro de escape de carbón activo desechable y aluminio montado en la parte superior elimina los olores y otras sustancias contaminantes gaseosas.
  • Lámina de aire de acero inoxidable aerodinámico para dirigir el flujo de aire hacia la carcasa y garantizar así la contención
  • Deflector trasero para optimizar el flujo de aire y distribuirlo de forma uniforme en el área de trabajo
  • Panel superior interior para proteger el prefiltro y el filtro HEPA
  • Receptáculo grande (30,48 cm [12 pulg]) y cuadrado con anillo de revestimiento protector de plástico extruido
  • Contenedor de residuos grande (151,42 cm [44 galones]) listado por NSF con resistencia industrial
  • Plataforma del contenedor de residuos de polietileno de alta densidad con ruedas de 7,62 cm (3 pulg) de diámetro
  • Apertura de acceso grande de 62,23 cm (34,5 pulg) de ancho y 38,86 cm (15,3 pulg) de alto
  • Ruedas grandes (12,7 cm [5 pulg]) de poliuretano sin marcado y con frenos para mayor movilidad
  • Indicador de estado del filtro de dos luces
  • Interruptores del ventilador y la luz montados en la parte delantera y de fácil acceso
  • Filtro de escape HEPA con eficacia del 99,99 %
  • Prefiltro de escape desechable y económico
  • Filtro de escape de alúmina y carbón activo montado en la parte superior para adsorber olores y otras sustancias contaminantes gaseosas
  • Ventilador de velocidad variable con control de estado sólido
  • Luz fluorescente de 20 W
  • Lados interiores de acero inoxidable tipo 304, parte posterior, panel superior, deflector trasero y superficie de trabajo
  • Blanco glaciar duradero con revestimiento de epoxi, exterior de acero de calibre 18
  • Garantía completa de tres años para piezas y mano de obra
  • 3 m, cable de 3 conductores
Especificaciones
Tipo de filtro HEPA
Amperaje 3 A
Certificaciones/conformidad CE, UL
Fondo interior (imperial) 35 in
Fondo interior (métrico) 88,9 cm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de ropa de cama
Altura (imperial) interior 74,8 in
Altura (métrico) interior 190 cm
Tensión 230 V
Peso (imperial) 400 lb
Peso (métrico) 182 kg
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (imperial) interior 35,8 in
Anchura (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) interior 91 cm
Frecuencia 50/60 Hz