Learn More
Labconco™ Estación de acceso abierto PuriCare™
Product Code. 11701479 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
HEPA
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de filtro Unit Size
11701479 HEPA cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11701479 Supplier Labconco™ Supplier No. 3820020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La estación de transferencia de acceso abierto PuriCare™ ofrece la máxima eficacia para las operaciones de cambio de jaula. El acceso abierto en dos lados proporciona un espacio de trabajo amplio para que uno o dos operadores transfieran animales de jaulas sucias a otras limpias.
La estación de transferencia de acceso abierto PuriCare™ ofrece la máxima eficacia para las operaciones de cambio de jaula. El acceso abierto en dos lados proporciona un espacio de trabajo amplio para que uno o dos operadores transfieran animales de jaulas sucias a otras limpias. La carcasa proporciona protección al personal, a los animales y al medio ambiente. El flujo de aire vertical filtrado por HEPA proporciona aire limpio de Clase 100 en el área de trabajo para proteger a los animales de la contaminación cruzada. El aire de la sala ingresa en las rejillas situadas en la superficie de trabajo directamente debajo de las aberturas de la guillotina para garantizar la contención y proteger al operador de los alérgenos. El aire contaminado dentro de la carcasa se filtra y el aire sin partículas se libera de nuevo en la sala, con lo que se protege el medio ambiente.
  • Amplia superficie de trabajo para albergar jaulas de roedores estándar
  • Elevador hidráulico eléctrico con un ajuste de altura infinito de 92,71 cm (36,5 pulg) a 119,38 cm (47 pulg) con solo pulsar un botón
  • Guillotinas en ángulo y rebajados para una visión más estrecha sin deslumbramiento
  • Aberturas de guillotina de gran capacidad de 35,56 cm (14 pulg) para albergar varios tamaños de jaula con frenos
  • Ruedas grandes de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro y poliuretano sin marcado
  • Dos filtros HEPA con eficacia del 99,99 % para atrapar alérgenos
  • Velocidad de flujo saliente nominal de 55 fpm.
  • Prefiltros superiores e inferiores desechables y económicos
  • Motor/ventilador de velocidad variable y propulsores
  • Aire sin partículas de Clase 5 ISO (anteriormente Clase 100)
  • Cable de alimentación retráctil, naranja de seguridad y montado en el lado superior derecho de 9 m en el modelo de 115 V
  • Dos barras de empuje/tracción en el lado derecho para facilitar el transporte
  • Dos luces fluorescentes de 32 W
  • Dos indicadores de presión Minihelic fáciles de leer y conformes con ADA
  • Interruptores de luz y ventilador conformes con ADA
  • Dúplex eléctrico conformes con ADA
  • El diseño de flujo de aire de paso único sin recirculación a través de la carcasa ayuda a evitar la acumulación de calor y olor.
  • Superficie de trabajo de placas de acero inoxidable tipo 304
  • El exterior es de acero con revestimiento de epoxi gris pizarra y blanco glaciar duradero
  • Garantía completa de tres años para piezas y mano de obra
Specifications
Tipo de filtro HEPA
Altura (imperial) 36,5/47 pulg
Garantía 3 años