Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de medio dedo PureTouch
BIOPHARMA
Código de producto. 15928920 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15928920 Pequeño 20 pares
15737039 Pequeño 300 pares
15727039 Medio 300 pares
15918920 Medio 20 pares
15908920 Grande 20 pares
15717039 Grande 300 pares
15747039 XL 300 pares
15938920 XL 20 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15928920 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor GLHFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    21.76€ / 20 pares
    Ahorro 16.24€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los forros de diseño ergonómico se han fabricado al 100 % en nailon de baja generación de pelusas para proporcionar comodidad y protección cuando se usa bajo guantes de PVC, látex o nitrilo.
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Material Nylon
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Medio
Para utilizar con (aplicación) Prevención de alergias e irritaciones
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Verde
Yarn Weight 21,5 g