Learn More
Uvex Imprescindibles de abrigo blanco puro suXXeed, material exterior de tela 65% poliéster reciclado y 35% algodón para hombres
Código de producto. 31759476 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
X-Large
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
31759476 XS cada uno
31759496 Pequeño cada uno
31759492 Mediano cada uno
31759507 Grande cada uno
31759502 X-Large cada uno
31759500 XXL cada uno
31759509 XXXL cada uno
31759505 XXXXL cada uno
31759475 5X-Grande cada uno
31759488 XXXXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 31759476 Proveedor Uvex N.º de proveedor 7039908
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
abrigo suXXeed essentials para ropa de laboratorio y trabajo.
La colección suXXeed essentials combina diseño moderno con funcionalidad y comodidad para el trabajo diario. Características clave de la filosofía suXXeed como diseños ergonómicos, la inserción de manga de tiro alto y el soporte deportivo para máxima libertad de movimiento y máxima comodidad para el usuario. Fabricado con un 65% poliéster reciclado y un 35% algodón, este tejido mixto es duradero y adecuado para lavado industrial. En combinación con los cortes ergonómicos y el diseño simplificado, puedes crear un aspecto profesional para tus empleados.
  • Cuello de solapa Panel de tachas de prensa con botones de acero inoxidable
  • Dos bolsillos laterales para parches
  • Bolsillo OEKO-TEX™ de pecho con parche certificado Standard 100
  • Tallas disponibles: S a 6 XL
  • Ajuste deportivo
  • Cortes ergonómicos
  • Larga duración
  • Alta comodidad para el usuario
  • Aplicable a personal de logística, proveedores de servicios, proveedores de servicios de construcción, ropa de laboratorio, arrendamiento, empresas industriales y comercio minorista
Instrucciones de cuidado:
  • Ciclo normal de lavado a 60 °C
  • Por favor, no utilices ningún detergente potente con blanqueadores ópticos
  • Industrial Wash 2
  • No decolores
  • Se puede secar en secadora, temperatura normal de 80 °C, proceso de secado normal
  • Hierro con una temperatura máxima en la suela de 150 °C
  • Tintorería profesional en seco con tetracloroetileno y/o hidrocarburos, proceso estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XS
Sexo Hombres
Material Poliéster
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Sin látex Sí
Tipo de producto Chaqueta de uso múltiple