Learn More
Uvex Pure White Coat suXXeed essentials, material exterior de tela 100% algodón para hombres
Código de producto. 31759508 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
X-Large
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31759508 5X-Grande cada uno
31759493 XS cada uno
31759478 Pequeño cada uno
31759484 Mediano cada uno
31759501 Grande cada uno
31759483 X-Large cada uno
31759503 XXL cada uno
31759486 XXXL cada uno
31759477 XXXXL cada uno
31759499 XXXXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 31759508 Proveedor Uvex N.º de proveedor 7041716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    36.97€ / paquete de 1
    Ahorro 3.63€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
abrigo suXXeed essentials para ropa de laboratorio y trabajo.
La colección suXXeed essentials combina diseño moderno con funcionalidad y comodidad para el trabajo diario. Características clave de la filosofía suXXeed como diseños ergonómicos, la inserción de manga de tiro alto y el soporte deportivo para máxima libertad de movimiento y máxima comodidad para el usuario. Hecho 100% algodón, este tejido es duradero y adecuado para lavados industriales. En combinación con los cortes ergonómicos y el diseño simplificado, puedes crear un aspecto profesional para tus empleados.
  • Cuello de solapa Panel de tachas de prensa con botones de acero inoxidable
  • Dos bolsillos laterales para parches
  • Bolsillo OEKO-TEX™ de pecho con parche certificado Standard 100
  • Tallas disponibles: S a 6 XL
  • Ajuste deportivo
  • Cortes ergonómicos
  • Larga duración
  • Alta comodidad para el usuario
  • Aplicable a personal de logística, proveedores de servicios, proveedores de servicios de construcción, ropa de laboratorio, arrendamiento, empresas industriales y comercio minorista
Instrucciones de cuidado:
  • Ciclo normal de lavado a 60 °C
  • Se permiten blanqueadores a base de cloro o peróxido
  • Se puede secar en secadora, temperatura baja de 60 °C, proceso de secado suave
  • Hierro con una temperatura máxima en la suela de 150 °C
  • Tintorería profesional en seco con tetracloroetileno y/o hidrocarburos, proceso estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 5X-Grande
Sexo Hombres
Material Algodón, poliéster
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Sin látex Sí
N.º de bolsillos 3
Tipo de producto Abrigo de uso general