Learn More
DURAN™ Sellado de silicona PURE recubierto de PTFE
BIOPHARMA
Código de producto. 16434954 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
GLS 80
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
16434954 GL 45 paquete de 10
16424954 GL 25 paquete de 10
16444954 GLS 80 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16434954 Proveedor DURAN™ N.º de proveedor 292482958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.28€
    65.10€ / paquete de 10
    Ahorro 6.18€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Junta de silicona de alta calidad desarrollada para las necesidades de las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Junta de silicona de alta calidad desarrollada para las necesidades de las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Junta de silicona recubierta de PTFE de alta calidad para usar con DURAN™ Tapón de rosca PURE Premium, GL 25
  • Envasados en sala limpia
  • Entrega de un único lote
  • Certificado de análisis (CoA)
  • Control visual y dimensional
  • Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
  • USP <88 > Materiales de grado farmacéutico de clase VI
Especificaciones
Color Marfil claro, Gris
Descripción Sellado de silicona recubierto de PTFE
Material Silicona curada con platino, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Para utilizar con (equipo) Tapón GL 45
Diámetro (métrico) 23,5 mm