Learn More
JULABO™ Baño de agua PURA™
BIOPHARMA
Código de producto. 16226601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,8 a 4,5 L
De 1,4 L a 9,5 L
De 2 a 14 L
De 3,4 a 25,5 L
De 4,8 a 36 L
Modelo:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
16226601 De 2 a 14 L PURA™ 14 cada uno
16206601 De 0,8 a 4,5 L PURA™ 4 cada uno
16216601 De 1,4 L a 9,5 L PURA™ 10 cada uno
16236601 De 3,4 a 25,5 L PURA™ 22 cada uno
16246601 De 4,8 a 36 L PURA™ 30 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16226601 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9550514
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
PURA™ Los baños de agua garantizan un trabajo sencillo y seguro en el laboratorio. Ofrecen una estabilidad de temperatura de ±0,15 °C. y un rango de temperatura de trabajo de +18 °C a 99,9 °C que permite una amplia gama de aplicaciones.
  • Facilidad de uso
  • Pantalla brillante
  • Interruptor de red protegido a prueba de salpicaduras
  • Protección integrada contra el funcionamiento en seco
  • No había elementos molestos en el baño
  • Plataforma incluida de serie
  • Temporizador integrado
  • Patas de goma no deslizante
  • Mangos empotrados ergonómicos
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Capacidad (métrico) De 2 a 14 L
Pantalla LED digital
Capacidad calorífica 1,8 kW
Incluye Señal de alarma acústica y óptica
Material Acero inoxidable
Modelo PURA™ 14
Exactitud de temperatura 0,15 °C
Resolución de temperatura 0,1°C
Longitud (métrico) 35 cm
Longitud (métrico) interior 27 cm
Anchura (métrico) 42 cm
Anchura (métrico) interior 33 cm
Altura (métrico) 22 cm
Fondo interior (métrico) 14 cm
Peso (métrico) 8,5 kg