Learn More
JULABO™ Baño de agua PURA™
BIOPHARMA
Código de producto. 16216601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,8 a 4,5 L
De 1,4 L a 9,5 L
De 2 a 14 L
De 3,4 a 25,5 L
De 4,8 a 36 L
Modelo:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
16216601 De 1,4 L a 9,5 L PURA™ 10 cada uno
16206601 De 0,8 a 4,5 L PURA™ 4 cada uno
16226601 De 2 a 14 L PURA™ 14 cada uno
16236601 De 3,4 a 25,5 L PURA™ 22 cada uno
16246601 De 4,8 a 36 L PURA™ 30 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16216601 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9550510
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
PURA™ Los baños de agua garantizan un trabajo sencillo y seguro en el laboratorio. Ofrecen una estabilidad de temperatura de ±0,15 °C. y un rango de temperatura de trabajo de +18 °C a 99,9 °C que permite una amplia gama de aplicaciones.
  • Facilidad de uso
  • Pantalla brillante
  • Interruptor de red protegido a prueba de salpicaduras
  • Protección integrada contra el funcionamiento en seco
  • No había elementos molestos en el baño
  • Plataforma incluida de serie
  • Temporizador integrado
  • Patas de goma no deslizante
  • Mangos empotrados ergonómicos
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Capacidad (métrico) De 1,4 L a 9,5 L
Intervalo de temperatura 18 °C a 99,9 °C
Pantalla LED digital
Capacidad calorífica 1,2 kW
Incluye Señal de alarma acústica y óptica
Material Acero inoxidable
Modelo PURA™ 10
Exactitud de temperatura 0,15 °C
Resolución de temperatura 0,1°C
Longitud (métrico) 35 cm
Longitud (métrico) interior 27 cm
Anchura (métrico) 31 cm
Anchura (métrico) interior 22 cm
Altura (métrico) 22 cm
Fondo interior (métrico) 14 cm
Peso (métrico) 7 kg