Learn More
Buerkle™ Bomba de contenedor PumpMaster
Código de producto. 10693693 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Rojo
Verde
Aplicaciones:
Líquidos no agresivos
Líquidos petroquímicos
Ácidos y líquidos químicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Aplicaciones unitSize
10693693 Rojo Líquidos no agresivos cada uno
15106705 Verde Ácidos y líquidos químicos cada uno
10264972 Azul, gris Líquidos petroquímicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693693 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 52022000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de contenedor Buerkle™ PumpMaster es ideal para extraer, decantar y vaciar bidones y toneles.
Apta para extracción, decantación y vaciado de bidones y toneles. La bomba manual se utiliza para crear una presión que obligue al líquido a salir del recipiente. La bomba para contenedor PumpMaster se monta en el contenedor con un tapón flexible con un diámetro variable y ajustable. Se completa con tres tapones de diferentes tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Líquidos no agresivos
Descripción Rojo
Caudal 8/ l/min
Incluye 3 tapones en diferentes tamaños
Para utilizar con Barril, recipiente
Fondo (métrico) 95 cm
Longitud del tubo de la bomba 950 mm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Tipo Bomba para contenedor
Diámetro de la abertura del tambor De 46,5 a 60 mm
Material Polietileno, polipropileno
Color Rojo