missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPRO Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30609529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30609529 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30609529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346847IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTPRO Polyclonal antibody specifically detects PTPRO in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTPRO
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.3.48, GLEPP1PTPROt, Glomerular epithelial protein 1, phosphotyrosine phosphatase U2, protein tyrosine phosphatase PTP-U2, Protein tyrosine phosphatase U2, protein tyrosine phosphatase, receptor type, O, PTPase U2, PTP-oc, PTP-U2glomerular epithelial protein-1, PTPU2osteoclastic transmembrane protein-tyrosine phosphatase, receptor-type protein tyrosine phosphatase O, receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno protein tyrosine phosphatase, receptor type, O. (Uniprot# Q16827)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5800
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.