Learn More
PTP pi/PTPRU Antibody (PTPRU/7616), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18605004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18605004 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324115H
Mouse Monoclonal Antibody
PTP pi/PTPRU Monoclonal antibody specifically detects PTP pi/PTPRU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PTP pi/PTPRU
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PTPRU/7616
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FMI, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTP-RO, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human PTP pi/PTPRU protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ