missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP alpha/PTPRA Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18249452 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18249452 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18249452 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP162456

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTP alpha/PTPRA Polyclonal specifically detects PTP alpha/PTPRA in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTP alpha/PTPRA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P18433
Alias de gen EC 3.1.3.48, HEPTP, LRPHPTPalpha, protein tyrosine phosphatase, receptor type, A, Protein-tyrosine phosphatase alpha, PTPAreceptor type, alpha polypeptide, PTPLCA-related phosphatase, receptor-type tyrosine-protein phosphatase alpha, RPTPA, R-PTP-alpha, tyrosine phosphatase alpha
Símbolos de los genes PTPRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to PTPRA(protein tyrosine phosphatase, receptor type, A) The peptide sequence was selected from the C terminal of PTPRA. Peptide sequence SRQIRQFHFHGWPEVGIPSDGKGMISIIAAVQKQQQQSGNHPITVHCSAG.
Peso molecular del antígeno 89 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5786
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.