missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP alpha/PTPRA Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601126 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601126 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601126 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346848CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTP alpha/PTPRA Polyclonal antibody specifically detects PTP alpha/PTPRA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTP alpha/PTPRA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.3.48, HEPTP, LRPHPTPalpha, protein tyrosine phosphatase, receptor type, A, Protein-tyrosine phosphatase alpha, PTPAreceptor type, alpha polypeptide, PTPLCA-related phosphatase, receptor-type tyrosine-protein phosphatase alpha, RPTPA, R-PTP-alpha, tyrosine phosphatase alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno protein tyrosine phosphatase, receptor type, A. (Uniprot# P18433)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5786
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.