Learn More
Cytiva Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. 10562414 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10562414 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 10562414 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112116
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Se utiliza como accesorio de un sistema cromatográfico. Los tubos de PTFE Cytiva tienen un DI de 1,6 mm.
  • Longitud 3 m
  • Politetrafluoroeteno (PTFE)
  • DE 3,18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (imperial) 3,18 mm
Longitud global (métrico) 3 m
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)