Learn More
Bohlender™ Botella de lavado de gas de PTFE/PFA
Código de producto. 10728062
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10728062 500 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10728062 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A11802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.85€
    470.44€ / paquete de 1
    Ahorro 776.41€
    62% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Botella de lavado de gas transparente e irrompible con dos conexiones roscadas La botella de lavado de gas de PTFE/PFA Bohlender™ incluye una frita estándar de PTFE con un tamaño de poro de 3 μm.
  • Parte superior de PTFE con dos conexiones roscadas
  • Frita estándar de PTFE con un tamaño de poro de aproximadamente 3 μm atornillada en el tubo elevador con una rosca M8x1.
  • La frita puede intercambiarse con un distribuidor de gas de PTFE con orificios finos, que necesita una presión primaria más baja.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Tipo Frasco para lavado de gases
Material PTFE/PFA
Cantidad de embalaje 1 unidad