missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Antibody (CL11722) [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30532093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30532093 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30532093 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344313G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTEN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL11722
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P60484, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.