missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTCD3 Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602328 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346857AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTCD3 Polyclonal antibody specifically detects PTCD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTCD3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp666K071, FLJ20758, Pentatricopeptide repeat domain 3, pentatricopeptide repeat-containing protein 3, mitochondrial, Transformation-related gene 15 protein, TRG-15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pentatricopeptide repeat domain 3. (Uniprot# Q96EY7)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55037
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.