Learn More
PTC-124, TRC
Código de producto. 30428461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428461 250 mg -
30413455 1 g -
30426129 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839830250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775304-57-9
Fórmula molecular C15H9FN2O3
Peso molecular (g/mol) 284.24
Sinónimo Ataluren PCT 124, 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzoic Acid, PTC-124
Nombre IUPAC 3-[5-(2-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)c2noc(n2)c3ccccc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0597