Learn More
PT2399, MedChemExpress
Código de producto. 16485166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485166 100 mg 100 miligramos
16426947 5 mg 5 miligramos
16414228 10 mg 10 miligramos
16410567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108697
MedChemExpress PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Specifications
Nombre del producto químico o material PT2399
CAS 1672662-14-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F5NO4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Peso molecular (g/mol) 419.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death