Learn More
PT-2385, MedChemExpress
Código de producto. 16480176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480176 2 mg 2 miligramos
16405418 10 mg 10 miligramos
16471597 50 mg 50 miligramos
16458127 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12867
MedChemExpress PT-2385 is a selective HIF-2α inhibitor with a Ki of less than 50 nM.
PT-2385 is a selective HIF-2α inhibitor with a Ki of less than 50 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PT-2385
CAS 1672665-49-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12F3NO4S
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (130.43 mM)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Peso molecular (g/mol) 383.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.34
Porcentaje de pureza 96.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death