missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMC3 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30502091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30502091 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30502091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335333JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PSMC3 Polyclonal antibody specifically detects PSMC3 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMC3
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen human immunodeficiency virus tat transactivator binding protein-1, MGC8487, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 3,26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT5, Proteasome 26S subunit ATPase 3, Proteasome subunit P50, TBP-126S protease regulatory subunit 6A, TBP1Tat-binding protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human PSMC3 (NP_002799.3).,, Sequence:, MEEGGRDKAPVQPQQSPAAAPGGTDEKPSGKERRDAGDKDKEQELSEEDKQLQDELEMLVERLGEKDTSLYRPALEELRRQIRSSTTSMTSVPKPLKFLRPHYGKLKEIYENMAPGENKRFAADIISVLAMTMSGERECLKYRLVGSQEELASWGHEYVRHLAGEVAKEWQELDDAEKVQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5702
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.