missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMB10/MECL1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30740587 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30740587 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30740587 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7684MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PSMB10/MECL1 Polyclonal antibody specifically detects PSMB10/MECL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMB10/MECL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta2i, FLJ00366, LMP10Proteasome subunit beta-2i, Low molecular mass protein 10, Macropain subunit MECl-1, MECL1EC 3.4.25.1, MGC1665, Multicatalytic endopeptidase complex subunit MECl-1, proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10, proteasome catalytic subunit 2i, Proteasome MECl-1, proteasome subunit beta 7i, proteasome subunit beta type-10, proteasome subunit MECL1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PSMB10/MECL1, Thr40-Glu273, Accession # P40306
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.