Descripción
PSMA8 Polyclonal antibody specifically detects PSMA8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Serum,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PSMA8 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Serum |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | proteasome(prosome, macropain) subunit, alpha type, 8. (Uniprot# Q8TAA3) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |