missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PSMA1 (Human) Recombinant Protein

Human PSMA1 full-length ORF ( AAH02577, 1 a.a. - 263 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

344.00€ - 521.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH02577
ID de gen (Entrez) 5682
Nombre proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16169751
Ver documentos
Abnova™
H00005682-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16179751
Ver documentos
Abnova™
H00005682-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Sequence: MFRNQYDNDVTVWSPQGRIHQIEYAMEAVKQGSATVGLKSKTHAVLVALKRAQSELAAHQKKILHVDNHIGISIAGLTADARLLCNFMRQECLDSRFVFDRPLPVSRLVSLIGSKTQIPTQRYGRRPYGVGLLIAGYDDMGPHIFQTCPSANYFDCRAMSIGARSQSARTYLERHMSEFMECNLNELVKHGLRALRETLPAEQDLTTKNVSIGIVGKDLEFTIYDDDDVSPFLEGLEERPQRKAQPAQPADEPAEKADEPMEH
Especificaciones

Especificaciones

AAH02577
proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
HC2, MGC14542, MGC14575, MGC14751, MGC1667, MGC21459, MGC22853, MGC23915, NU, PROS30
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5682
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMA1
GST
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ PSMA1 (Human) Recombinant Protein

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado