missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSGR Antibody (1033009) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30670297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30670297 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30670297 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10669MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSGR Monoclonal antibody specifically detects PSGR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSGR
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1033009
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HPRAJ, Olfactory receptor OR11-16, olfactory receptor, family 51, subfamily E, member 2, olfactory receptor, family 51, subfamily E, member 3 pseudogene, olfactory receptor, family 52, subfamily A, member 2, OR51E3P, OR52A2, prostate specific G-protein coupled receptor, Prostate-specific G-protein coupled receptor, PSGRolfactory receptor 51E2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human PSGR synthetic peptide, Accession # Q9H255
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.