Learn More
PSF2 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30517173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30517173 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30517173 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338597PE
Rabbit Polyclonal Antibody
PSF2 Polyclonal antibody specifically detects PSF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PSF2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen DNA replication complex GINS protein PSF2, GINS complex subunit 2, GINS complex subunit 2 (Psf2 homolog), HSPC037, PSF2Pfs2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human PSF2 (NP_057179.1).,, Sequence:, MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLLNHASDNIPKADEIRTLVKDMWDTRIAKLRVSADSFVRQQEAHAKLDNLTLMEINTSGTFLTQALNHMYKLRTNLQPLESTQSQDF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51659
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG