Learn More
PSCA Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18605194 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605194 25 μg 25 microlitros
18669694 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18605194 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32142125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.54€
    119.70€ / 25 microlitros
    Ahorro 23.84€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PSCA Polyclonal specifically detects PSCA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PSCA
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación 0.2um filtered solution in PBS
Alias de gen PRO232, prostate stem cell antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PSCA
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus