Learn More
Gibco™ Medio de inducción neuronal de células madre pluripotentes (PSC)
Product Code. 15300641 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
15300641 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15300641 Supplier Gibco™ Supplier No. A1647801
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio de inducción neuronal de células madre pluripotentes (PSC)
El medio de inducción neuronal de células madre pluripotentes (PSC) Gibco™ es un medio sin suero que proporciona inducción neuronal de gran eficacia de células madre pluripotentes humanas (PSCs) en tan solo 7 días. A diferencia de las metodologías existentes, el uso del medio de inducción neuronal de PSC no requiere el paso intermedio de formación de cuerpos embrioides (EB), que añade tiempo, trabajo y variabilidad. Las células madre neuronales (NSC) generadas mediante el medio de inducción neuronal de PSC presentan una expresión elevada de marcadores de NSC y se pueden diferenciar más en otros tipos de células neuronales.
El medio de inducción neuronal de PSC permite:
  • Inducción rápida de NSC: inducción neuronal de gran eficacia en tan solo 7 días, sin formación de EB.
  • Producción ampliable de NSC: genera > 20 millones de NSC empezando con 1 millón de PSC.
  • Generación de NSC de alta calidad: las NSC resultantes se pueden crioconservar, ampliar y diferenciar
    Inducción rápida de NSC
    El medio de inducción neuronal de PSC simplifica el flujo de trabajo de generación de NSC al eliminar la necesidad de formar EB o rosetas. Al eliminar este paso, el medio de inducción neuronal de PSC permite un proceso más reproducible con una inducción neuronal de gran eficacia en tan solo 7 días.
    Producción ampliable de NSC
    El medio de inducción neuronal de PSC es un medio resistente que ha demostrado que puede generar más de 20 millones de NSC a partir de 1 millón de PSC. El medio se ha probado con múltiples líneas de células madre pluripotentes humanas (hPSC), incluidas las células madre pluripotentes humanas inducidas (hiPSC) derivadas del uso de vectores episomales de reprogramación de iPSC y el kit de reprogramación de Sendai CytoTune™-iPS.
    Generación de NSC de alta calidad
    Las células madre neuronales generadas mediante el medio de inducción neuronal de PSC tienen > 80 % de expresión de Sox1, Sox2 y nestina (marcadores de NSC) y < 1% de expresión de Oct4 (marcadores pluripotentes). Además, las NSC expandidas mantuvieron el fenotipo, mostraron cariotipo normal, y podían diferenciarse en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Tipo de célula Células madre (neuronales), células madre, células madre (humanas), células madre (IPS - madre pluripotente inducida), células madre (embrionarias)
    Tipo de producto PSC Neural Induction Media
    Serum Level Sin suero
    Cantidad 500 mL
    Contenido y almacenamiento • 500 ml de medio basal (almacenar a 2–8 °C y proteger de la luz)
    • Suplemento de 10 ml (almacenar a – 5 a – 20 °C y proteger de la luz)