Learn More
PRX-08066, MedChemExpress
Código de producto. 16473476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473476 25 mg 25 miligramos
16462647 50 mg 50 miligramos
16439137 5 mg 5 miligramos
16436558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15472
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRX-08066
CAS 866206-54-4
Color off White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClFN5S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Peso molecular (g/mol) 401.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.89
Porcentaje de pureza 97.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation