Descripción
PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRRX1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL14471 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |