Descripción
PRRX1 Polyclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRRX1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | PRRX1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human PRRX1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of PRRX1. Amino Acid Squence: DNDQLNSEEKKKRKQRRNR |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?