Descripción
PRRT4 Polyclonal specifically detects PRRT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRRT4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | C9JH25 |
| Alias de gen | Proline-Rich Transmembrane Protein 4 |
| Símbolos de los genes | PRRT4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |