missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRPS1 Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30755135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30755135 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30755135 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346879AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPS1 Polyclonal antibody specifically detects PRPS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPS1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMTX5ARTS, deafness, X-linked 2, perceptive, congenital, DFN2, DFNX1KIAA0967, dJ1070B1.2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1), EC 2.7.6.1, Phosphoribosyl pyrophosphate synthase I, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1, PPRibP, PRSI, PRS-I, ribose-phosphate diphosphokinase 1, ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1. (Uniprot# P60891)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5631
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.