Learn More
PRPK Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18609518 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609518 100 μg 100 microlitros
18642759 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609518 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299394100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRPK Polyclonal specifically detects PRPK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PRPK
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen BUD32, C20orf64, chromosome 20 open reading frame 64, dJ101A2, dJ101A2.2, EC 2.7.11.1, Nori-2, Nori-2p, p53-related protein kinase, PRPK, TP53 regulating kinase, TP53-regulating kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PRPK.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112858
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus