Learn More
PRPF40B Antibody [Alexa Fluor™ 350], R&D Systems™
Código de producto. 30763894 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30763894 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30763894 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346882AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRPF40B Polyclonal antibody specifically detects PRPF40B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PRPF40B
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B (S. cerevisiae)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PRP40 pre-mRNA processing factor 40 homolog B. (Uniprot# Q6NWY9)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25766
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus