Learn More
Cloruro de Protipendilo, TRC
Código de producto. 30005815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005815 10 mg 10 miligramos
30006163 5 mg 5 miligramos
30008967 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83885010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1225-65-6
Fórmula molecular C16 H19 N3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 321.87
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-, hydrochloride (6CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Prothipendyl Hydrochloride
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-ilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothipendyl Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1066
Porcentaje de pureza >95%