Learn More
Novus Biologicals™ Protein S/PROS1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18292284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18292284 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18292284
Marca: Novus Biologicals™ NBL114812
The Protein S/PROS1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2273 and based on accession number NM_313. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens protein S (alpha) (PROS1), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación