Learn More
Cytiva Whatman™ Preparación de proteínas paraА ̈KTA™ Sistemas de cromatografía
Código de producto. p-7145858 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
15851838 0,2 μm 30 mm paquete de 150
15861838 0,2 μm 13 mm paquete de 150
15871838 0,45 μm 13 mm paquete de 150
15841838 0,45 μm 30 mm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15851838 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10463043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El filtro de jeringa Protein Prep que contiene la membrana de celulosa regenerada es la opción óptima para la filtración antes de la cromatografía conА ̈KTA™ sistemas.
  • Adecuado para numerosas aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, ambientales, biotecnológicos, de alimentos/bebidas y de ensayos agrícolas
  • Sellado por calor sin el uso de pegamentos o selladores
  • Diseñado para la preparación óptima de muestras de proteínas antes de la cromatografía
  • La purificación de proteínas de alto rendimiento y el análisis preciso de proteínas dependen de que se introduzca una muestra de calidad en la columna de la cromatografía. El filtro de jeringa Protein Prep se ha diseñado específicamente para optimizar estos resultados
  • Se ha demostrado que la filtración de las muestras antes de las pruebas reduce la columna que degrada la materia particulada
  • La membrana hidrofílica hecha de celulosa regenerada presenta un bajo nivel de fijación de proteínas para la conservación de muestras
  • Certificado de lote a lote para tener bajos niveles de sustancias extraíbles que de otra manera podrían interferir con el trabajo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tamaño de poro 0,2 μm
    Envase 150 piezas
    Diámetro (métrico) 30 mm