Descripción
- Obtenga bandas claras y nítidas para medir fácilmente las distancias de migración
- Las bandas se pueden visualizar utilizando Coomassie™ Brilliant Blue o la tinción con plata
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de marcadores nativos HMW |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinaciones de peso molecular por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en geles homogéneos o en gradientes. |
| Contenido del kit | Tiroglobulina: 76 μg, 669 000 (Mr), tiroides porcina (origen), ferritina: 50 μg, 440 000 (Mr), bazo equino (origen), catalasa: 36 μg, 232 000 (Mr), hígado bovino (origen), lactato deshidrogenasa |
| Peso molecular | Mr 669 000 |
| Cantidad | 10 viales |
| Requisitos de almacenamiento | Los viales sin abrir deben almacenarse a 4 °C |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.