Learn More
Cytiva Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas
Código de producto. 10606515 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de marcadores HMW-SDS
Kit de marcadores LMW-SDS
Kit de marcadores nativos HMW
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10606515 Kit de marcadores LMW-SDS 1 PCS
10136284 Kit de marcadores HMW-SDS cada uno
10764737 Kit de marcadores nativos HMW cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606515 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17044601
 Artículo restringido
En stock
Procese estos marcadores para determinar con precisión el peso molecular de muestras de proteínas no caracterizadas. Los marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas Cytiva Life Sciences™ funcionan mediante la comparación de sustancias desco
  • Obtenga bandas claras y nítidas para medir fácilmente las distancias de migración
  • Las bandas se pueden visualizar utilizando Coomassie™ Brilliant Blue o la tinción con plata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de marcadores LMW-SDS
Color Blanco
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Determinaciones de peso molecular por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en geles homogéneos o en gradientes.
Contenido del kit Fosforilasa B: 67 μg, 97 000 (Mr), músculo de conejo (origen), albúmina: 83 μg, 66 000 (Mr), suero bovino (origen), ovoalbúmina: 147 μg, 45 000 (Mr), clara de huevo de gallina (origen), anhidrasa carbónica
Peso molecular Mr 14 000
Cantidad 10 viales
Requisitos de almacenamiento Los viales sin abrir deben almacenarse a 4 °C
Tipo de producto Kit de marcadores LMW-SDS