Learn More
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™
Código de producto. 17463703 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
25 mL
5 mL
50 ml
5 ml
Envase:
100 tubos (2 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
Tipo de tapón:
Tapón a presión
Tapón de rosca
RCF máx.:
17 000 x g
19 500 x g
25.000 x g
25 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tipo de tapón RCF máx. unitSize
17463703 25 mL 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 17 000 x g paquete de 200
15925180 15 ml 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
15945180 50 ml 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
15178344 5 mL 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos) Tapón a presión 25.000 x g paquete de 100
16180371 5 ml 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) Tapón de rosca 25 000 x g paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17463703 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030122283
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para minimizar la unión de la muestra y aumentar la recuperación, Eppendorf™ Proteína LoBind™ Los tubos protegen sus valiosas proteínas durante el procesamiento. Con tecnología de vanguardia LoBind Tecnología que garantiza rendimientos óptimos para sus aplicaciones de Western blotting, espectrometría de masas y purificación de proteínas.
  • Libre de recubrimientos de superficie, incluidas sustancias como silicona, plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes para reducir el riesgo de interferencia de la muestra.
  • El grado de pureza limpio de PCR certificado por lote garantiza la ausencia de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
  • Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para ampliar cómodamente los experimentos.
  • Encajar, atornillar y SnapTec™ Opciones de tapa disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Incolora
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 100/bolsa, 2 bolsas
Envase 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
Cantidad 200 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Limpio para PCR
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga (PCR Clean, proteína LoBind )
RCF máx. 17 000 x g
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR (no estéril)