Learn More
Cytiva Medios de flujo rápido de proteína G Sepharose™ 4
Código de producto. 11544935 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11544935 200 mL 200 ml
11524935 5 mL 5 ml
11534935 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11544935 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17061805
Procesamiento rápido de grandes volúmenes, recuperaciones del 70 al 90 %. El medio de flujo rápido Cytiva proteína G Sepharose™ 4 es una proteína G recombinante acoplada a flujo rápido Sepharose 4.
  • Especificaciones de unión que complementan los medios de proteína A.
  • Se une una amplia gama de especies y subclases de IgG
  • Alta capacidad, > Medio de 20 mg de IgG humana/ml; alto caudal
  • La fijación de varios puntos minimiza las fugas de ligando
  • Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración de ligando 2 mg de proteína/ml de medio
Matriz 4 % agarosa entrecruzada
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 3 hasta 9
Cantidad 200 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Se usa en una amplia gama de aplicaciones de investigación y diagnóstico
Ligando Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.