Learn More
Cytiva Proteína G Mag Sepharose™ Xtra
Código de producto. 11555664 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11555664 5 x 1 mL paquete de 5
11545664 2 x 1 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11555664 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28967070
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Alta capacidad de unión, medio de 27 mg de IgG humana/ml, para una captura eficiente de anticuerpos con alto rendimiento y pureza.
  • Microesferas no adherentes
  • Matriz: Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
  • Ligando: Proteína G
  • Color: negro
  • Temperatura de funcionamiento: Temperatura ambiente
  • Se puede utilizar sin detergentes
  • Para la purificación a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
  • Disponible en paquetes de 2 x 1 ml y 5 x 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Proteína G Mag Sepharose Xtra microesfera magnética
Capacidad de unión 27 mg de IgG humana por ml de gel
Matriz Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Cantidad 5 x 1 mL
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación rápida y a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
Ligando Proteína G
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein G Mag Sepharose Xtra
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.